Key Documents
ENAH95E72D20
Enamine
methyl 5-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.06
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O2/c1-14-8(13)6-5-4(9)2-10-7(5)12-3-11-6/h2-3H,1H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
KDGQYLHNPGFXMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417258
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417258