Principaux documents
ENAH95E72CE8
Enamine
4-bromo-3,5-bis(difluoromethyl)aniline
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-27112678-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27112678-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-3,5-bis(difluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H6BrF4N/c9-6-4(7(10)11)1-3(14)2-5(6)8(12)13/h1-2,7-8H,14H2
Clé InChI
QDHMUDIERZHLQN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112678
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27112678