Principaux documents
ENAH95E72B62
Enamine
lithium(1+) 3-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.19
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 3-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO2S.Li/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12;/h1-4,10H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
FKGZAAUJMYTRRV-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107677
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27107677