Documents
ENAH95E7293D
Enamine
spiro[azetidine-3,2'-chromene] hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.68
Numéro MDL:
Iupac Name
spiro[azetidine-3,2'-chromene] hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(13-10)7-12-8-11;/h1-6,12H,7-8H2;1H
Clé InChI
SSCBFTLTKWPVSD-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685021
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27685021