Principaux documents
ENAH95E727F7
Enamine
2-(pyridin-2-yldisulfanyl)ethyl 3-(4-methyl-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.42
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(pyridin-2-yldisulfaneyl)ethyl 3-(4-methyl-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C15H15NO5S2/c1-10-11(15(19)21-14(10)18)5-6-13(17)20-8-9-22-23-12-4-2-3-7-16-12/h2-4,7H,5-6,8-9H2,1H3
Clé InChI
UQKONQKVZGAMJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26956085
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26956085