ENAH95E726C2
Enamine
tert-butyl 7-hydroxy-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-6477499-100MG
494,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6477499-100MG
494,00 €
Iupac Name
tert-butyl 7-hydroxy-4-azaspiro[2.5]octane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(14)8-12(13)5-6-12/h9,14H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
VMNNSPNZFMIABL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477499