Principaux documents
ENAH95E726AF
Enamine
1-[3-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl]prop-2-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-acryloyl-3-azetidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-2-7(10)8-3-6(4-8)5-9/h2,6,9H,1,3-5H2
Clé InChI
UTXSEZRQAYRZOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5181820
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5181820