Key Documents
ENAH95E72436
Enamine
2,5-dichloro-1-ethynyl-3-fluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-1-ethynyl-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F/c1-2-5-3-6(9)4-7(11)8(5)10/h1,3-4H
Clé InChI
SBYIDGMAZHQDLU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081474
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081474