ENAH9453E328
Enamine
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
Réf. du fournisseur: EN300-25091588-100MG
318,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-25091588-100MG
318,50 €
Iupac Name
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S/c1-5-2-3-6(9-4-11)7(8)10-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
HPNYYWNZDHENPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588