Principaux documents
ENAH9453E303
Enamine
(1-fluoropropan-2-yl)(methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.59
Numéro MDL:
Iupac Name
1-fluoro-N-methylpropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10FN.ClH/c1-4(3-5)6-2;/h4,6H,3H2,1-2H3;1H
Clé InChI
WXDLYIUHQCZKME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106498
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106498