Principaux documents
ENAH9453E2EA
Enamine
N-methyl-N-[(piperidin-2-yl)methyl]cyclohexanamine dihydrochloride
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-18797353-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-18797353-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
N-methyl-N-(2-piperidinylmethyl)cyclohexanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2.2ClH/c1-15(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14-12;;/h12-14H,2-11H2,1H3;2*1H
Clé InChI
NPZLBKYNIGOEJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18797353
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18797353