Principaux documents
ENAH9453E270
Enamine
propan-2-yl 2-aminobutanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Iupac Name
isopropyl 2-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-6(8)7(9)10-5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
JYPZPJQJIKUEMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7734041