Principaux documents
ENAH9453E1C8
Enamine
6-fluoro-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.67
Numéro MDL:
Iupac Name
6-fluoro-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO.ClH/c1-13-10-5-8-6-12-3-2-7(8)4-9(10)11;/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3;1H
Clé InChI
IEKVZKIWAZCDKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106540
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106540