Principaux documents
ENAH9453E191
Enamine
2-(2-phenoxypyridin-4-yl)acetonitrile
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1 172,60 €
1 G
1 502,80 €
2.5 G
2 945,80 €
5 G
4 358,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-26981547-50MG
349,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349,70 €
100 MG
520,00 €
250 MG
743,60 €
500 MG
1 172,60 €
1 G
1 502,80 €
2.5 G
2 945,80 €
5 G
4 358,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26981547-50MG
349,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-phenoxypyridin-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2O/c14-8-6-11-7-9-15-13(10-11)16-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,7,9-10H,6H2
Clé InChI
MUENFOSTZOPFAF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981547
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981547