Principaux documents
ENAH9453E0C2
Enamine
1-(cyclohexylmethyl)piperidin-3-amine dihydrochloride
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1 731,60 €
5 G
2 562,30 €
10 G
3 799,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-26990337-100MG
305,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
305,50 €
250 MG
438,10 €
500 MG
689,00 €
1 G
884,00 €
2.5 G
1 731,60 €
5 G
2 562,30 €
10 G
3 799,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26990337-100MG
305,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)piperidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H24N2.2ClH/c13-12-7-4-8-14(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;;/h11-12H,1-10,13H2;2*1H
Clé InChI
JTCLNRWBLZAHPS-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990337
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990337