Principaux documents
ENAH9453E033
Enamine
1-(6-methoxy-2-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(6-methoxy-2-methyl-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6-8(7(2)11)4-5-9(10-6)12-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
QONJJSVSMLGKFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7825753
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7825753