Principaux documents
ENAH9453DF73
Enamine
tert-butyl 4-(3-chloro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.8
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-chloro-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17ClN4O2S/c1-11(2,3)18-10(17)16-6-4-15(5-7-16)9-13-8(12)14-19-9/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ZZKZHPLTLFSQTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100651
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27100651