ENAH9453DEF1
Enamine
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Réf. du fournisseur: EN300-7898753-50MG
309,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7898753-50MG
309,40 €
Pf
56-58
Iupac Name
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7-3-4-9(6-11)10(5-7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
OTODHJFFVDLTTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753