Principaux documents
ENAH9453DB90
Enamine
5-fluoro-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-22123941-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1 019,20 €
1 G
1 307,80 €
2.5 G
2 563,60 €
5 G
3 793,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-22123941-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
5-fluoro-6-methoxypyrimidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5FN2O3/c1-12-5-3(7)4(6(10)11)8-2-9-5/h2H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
TZVXLXQBWRZBHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22123941
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22123941