Key Documents
ENAH9453DA8C
Enamine
methyl 5-chlorobenzo[c]2,6-naphthyridine-8-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.69
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-chlorobenzo[c][2,6]naphthyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H9ClN2O2/c1-19-14(18)8-2-3-9-11-7-16-5-4-10(11)13(15)17-12(9)6-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
XCRKEOCRHSQXHV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-17931490
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-17931490