Principaux documents
ENAH9453DA13
Enamine
2-(1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-4-methyl-3-oxopiperazin-2-yl)acetic acid
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1 384,50 €
500 MG
2 178,80 €
1 G
2 793,70 €
2.5 G
5 476,90 €
5 G
8 104,20 €
10 G
12 014,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-26678733-50MG
742,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
742,30 €
100 MG
969,80 €
250 MG
1 384,50 €
500 MG
2 178,80 €
1 G
2 793,70 €
2.5 G
5 476,90 €
5 G
8 104,20 €
10 G
12 014,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.43
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26678733-50MG
742,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-(((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-methyl-3-oxopiperazin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C22H22N2O5/c1-23-10-11-24(19(21(23)27)12-20(25)26)22(28)29-13-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18-19H,10-13H2,1H3,(H,25,26)
Clé InChI
HJOBHLVCGNOWDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678733
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26678733