Principaux documents
ENAH9453D902
Enamine
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.56
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11BrFN.ClH/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11;/h3-5H,12H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VXAJOHHJDKCVCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19082324
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19082324