Principaux documents
ENAH9453D717
Enamine
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
50 MG
304,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-26893166-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
304,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26893166-50MG
304,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c12-9(13)8-7-10(5-6-11-8)3-1-2-4-10/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)
Clé InChI
IZNGGFJHSRDFDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166