ENAH9453D601
Enamine
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Réf. du fournisseur: EN300-22173242-100MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-22173242-100MG
391,30 €
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-2-9-7-11-12(8-9)10-5-3-4-6-10/h1,7-8,10H,3-6H2
Clé InChI
PXWJMDYNSIWHNN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242