Principaux documents
ENAH9453D5DA
Enamine
but-3-en-1-yl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.2
Numéro MDL:
Iupac Name
but-3-en-1-yl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C5H10O3S/c1-3-4-5-8-9(2,6)7/h3H,1,4-5H2,2H3
Clé InChI
GOCDQBNHYFYQAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6280742
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6280742