Principaux documents
ENAH9453D561
Enamine
2-chloro-5-ethynylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-ethynylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h1,3-5H,(H,11,12)
Clé InChI
YVUQADDBNAJCQU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4287209
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4287209