Principaux documents
ENAH9453D4F9
Enamine
{2-methylspiro[3.3]heptan-2-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-methylspiro[3.3]heptan-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8(7-10)5-9(6-8)3-2-4-9/h10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
HVWAMMPBMNKUCM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2938277
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2938277