Principaux documents
ENAH9453D40E
Enamine
benzyl N-(4-hydroxyphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.26
Numéro MDL:
Pf
160-162
Iupac Name
benzyl 4-hydroxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,16H,10H2,(H,15,17)
Clé InChI
JZBJRJOBCACFQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7216315
Melting Point
160-162
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7216315