Principaux documents
ENAH9453D3C8
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-pyrazolo[3,4-b][1,4]oxazin-5-one
100 MG
474,00 €
50 MG
654,70 €
250 MG
657,30 €
500 MG
1 009,60 €
1 G
1 281,30 €
2.5 G
2 470,80 €
5 G
3 634,30 €
10 G
5 367,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-7431006-100MG
474,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
474,00 €
50 MG
654,70 €
250 MG
657,30 €
500 MG
1 009,60 €
1 G
1 281,30 €
2.5 G
2 470,80 €
5 G
3 634,30 €
10 G
5 367,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7431006-100MG
474,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2,4-dihydropyrazolo[3,4-b][1,4]oxazin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-9-2-4-6(8-9)11-3-5(10)7-4/h2H,3H2,1H3,(H,7,10)
Clé InChI
NGCKQODDCGLUDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431006
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431006