Principaux documents
ENAH9453D365
Enamine
{5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-9-yl}methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-9-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-6-7-8(2-1-3-8)11-5-4-9-7;/h7,9-10H,1-6H2;1H
Clé InChI
RWKPTQYOEMKEFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106507
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106507