Principaux documents
ENAH942F2F6E
Enamine
ethyl (1S,5R)-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl (1S,5R)-2-oxo-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10O4/c1-2-11-6(9)8-3-5(8)4-12-7(8)10/h5H,2-4H2,1H3/t5-,8-/m0/s1
Clé InChI
FZNZMKYHAARKOO-XNCJUZBTSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25640956
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25640956