Principaux documents
ENAH942F2EE3
Enamine
2-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)propan-2-amine hydrochloride
100 MG
410,80 €
250 MG
586,30 €
500 MG
924,30 €
1 G
1 184,30 €
2.5 G
2 320,50 €
5 G
3 434,60 €
10 G
5 093,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-26980153-100MG
410,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
410,80 €
250 MG
586,30 €
500 MG
924,30 €
1 G
1 184,30 €
2.5 G
2 320,50 €
5 G
3 434,60 €
10 G
5 093,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26980153-100MG
410,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-methylisoxazol-5-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O.ClH/c1-5-4-6(10-9-5)7(2,3)8;/h4H,8H2,1-3H3;1H
Clé InChI
VSJMHAPPPOPTKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980153
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980153