Principaux documents
ENAH942F2E0E
Enamine
3-(2-cyclopropyl-1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-2057826-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2057826-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-cyclopropyl-1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c11-8(12)4-3-7-5-10-9(13-7)6-1-2-6/h5-6H,1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
UBTQJTWNECXABO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2057826
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2057826