Principaux documents
ENAH942F2D37
Enamine
1-[(1R,3S,5S)-8,8-difluorobicyclo[3.2.1]octan-3-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.68
Numéro MDL:
Iupac Name
((1R,3r,5S)-8,8-difluorobicyclo[3.2.1]octan-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15F2N.ClH/c10-9(11)7-1-2-8(9)4-6(3-7)5-12;/h6-8H,1-5,12H2;1H/t6-,7+,8-;
Clé InChI
YJCQONKZANIEMT-AYNSSBQOSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977479
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26977479