Principaux documents
ENAH942F2A03
Enamine
2-amino-2-[2-(trifluoromethyl)cyclopropyl]acetic acid hydrochloride
50 MG
607,90 €
100 MG
780,80 €
250 MG
1 095,40 €
500 MG
1 701,20 €
1 G
2 166,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-26869324-50MG
607,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
607,90 €
100 MG
780,80 €
250 MG
1 095,40 €
500 MG
1 701,20 €
1 G
2 166,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26869324-50MG
607,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-(2-(trifluoromethyl)cyclopropyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3NO2.ClH/c7-6(8,9)3-1-2(3)4(10)5(11)12;/h2-4H,1,10H2,(H,11,12);1H
Clé InChI
WWLQWDXNAUSOOP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869324
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869324