Principaux documents
ENAH93E75A00
Enamine
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
100 MG
98,80 €
250 MG
140,40 €
500 MG
222,30 €
1 G
284,70 €
2.5 G
600,60 €
5 G
1 125,80 €
10 G
1 770,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-7353733-100MG
98,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
98,80 €
250 MG
140,40 €
500 MG
222,30 €
1 G
284,70 €
2.5 G
600,60 €
5 G
1 125,80 €
10 G
1 770,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7353733-100MG
98,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
70-75
Iupac Name
2-bromo-3-methoxy-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11BrO3/c1-6(2,10-3)4(7)5(8)9/h4H,1-3H3,(H,8,9)
Clé InChI
OJPAPXGHVASXJT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733
Melting Point
70-75
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353733