Documents
ENAH93E7587C
Enamine
3-chloro-2,4-difluoro-5-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.55
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-2,4-difluoro-5-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4ClF2N/c1-3-2-10-6(9)4(7)5(3)8/h2H,1H3
Clé InChI
LDQCWZYLJKRUHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667199
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667199