Principaux documents
ENAH93E75576
Enamine
5-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]pyridin-2-amine
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-16074280-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.32
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-16074280-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C14H17N5/c15-13-5-4-12(11-17-13)18-7-9-19(10-8-18)14-3-1-2-6-16-14/h1-6,11H,7-10H2,(H2,15,17)
Clé InChI
QDBOYIZCXUSXHT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16074280
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16074280