Principaux documents
ENAH93E7553C
Enamine
3-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridin-7-amine hydrochloride
50 MG
419,90 €
100 MG
625,30 €
250 MG
891,80 €
500 MG
1 406,60 €
1 G
1 804,40 €
2.5 G
3 534,70 €
5 G
5 232,50 €
10 G
7 757,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-26667725-50MG
419,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
419,90 €
100 MG
625,30 €
250 MG
891,80 €
500 MG
1 406,60 €
1 G
1 804,40 €
2.5 G
3 534,70 €
5 G
5 232,50 €
10 G
7 757,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26667725-50MG
419,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-6-5-10-8-4-7(9)2-3-11(6)8;/h5,7H,2-4,9H2,1H3;1H
Clé InChI
ZDZCROVUKGFZAP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667725
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26667725