Documents
ENAH93E75457
Enamine
1-(cyclobutylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(cyclobutylmethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c9-8(4-5-8)6-7-2-1-3-7;/h7H,1-6,9H2;1H
Clé InChI
UXUPJFVUIBFKBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563627
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7563627