Principaux documents
ENAH93E75423
Enamine
5-chloroquinoxalin-2-amine
100 MG
236,60 €
250 MG
336,70 €
500 MG
531,70 €
1 G
681,20 €
2.5 G
1 192,10 €
5 G
2 042,30 €
10 G
3 744,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-7355334-100MG
236,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
236,60 €
250 MG
336,70 €
500 MG
531,70 €
1 G
681,20 €
2.5 G
1 192,10 €
5 G
2 042,30 €
10 G
3 744,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.61
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7355334-100MG
236,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-5-2-1-3-6-8(5)11-4-7(10)12-6/h1-4H,(H2,10,12)
Clé InChI
BWQHDBZIQZDFCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334