Principaux documents
ENAH93E7537C
Enamine
1-{[3-(difluoromethoxy)phenyl]methoxy}propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((3-(difluoromethoxy)benzyl)oxy)propan-2-amine
Inchi Code
1S/C11H15F2NO2/c1-8(14)6-15-7-9-3-2-4-10(5-9)16-11(12)13/h2-5,8,11H,6-7,14H2,1H3
Clé InChI
AOHRQOMMFIHKBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11999383
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11999383