Principaux documents
ENAH93E75341
Enamine
{imidazo[1,2-a]pyridin-8-yl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.1
Numéro MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridin-8-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.2ClH/c9-6-7-2-1-4-11-5-3-10-8(7)11;;/h1-5H,6,9H2;2*1H
Clé InChI
YDQJWBMMEQQYSC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667085
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1667085