Principaux documents
ENAH93E7525E
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.67
Numéro MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c10-9-6-11-5-7-3-1-2-4-8(7)9;/h5-6H,1-4,10H2;1H
Clé InChI
BCPDOGUBHFRGQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658380
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26658380