Principaux documents
ENAH93E751F5
Enamine
(3-aminopropyl)urea dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-aminopropyl)urea dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H11N3O.2ClH/c5-2-1-3-7-4(6)8;;/h1-3,5H2,(H3,6,7,8);2*1H
Clé InChI
SBUDBYWYNBQQDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860954
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860954