Principaux documents
ENAH93E74FFD
Enamine
1-methanesulfonyl-10H-phenothiazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.37
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)12-8-4-7-11-13(12)14-9-5-2-3-6-10(9)17-11/h2-8,14H,1H3
Clé InChI
FAHOKEKRQVMPKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703370
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703370