Principaux documents
ENAH93E74FF9
Enamine
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-8688275-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-8688275-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c12-10(13)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-11-8/h1,3,5-6H,2,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
JAPBOTLLCLRBEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275