Principaux documents
ENAH93E74E60
Enamine
methyl 1-oxo-1,2-dihydro-2,6-naphthyridine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.19
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 1-hydroxy-2,6-naphthyridine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)8-5-12-9(13)6-2-3-11-4-7(6)8/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
QAMXJTAGBVVLRG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673996
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26673996