Documents
ENAH93E74E52
Enamine
2,2-dimethyl 1-benzylazetidine-2,2-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.29
Numéro MDL:
Iupac Name
dimethyl 1-benzylazetidine-2,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO4/c1-18-12(16)14(13(17)19-2)8-9-15(14)10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-10H2,1-2H3
Clé InChI
NTIBJYMYEBRMHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26679264
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26679264