Principaux documents
ENAH93E74E09
Enamine
3,3-dimethyl-2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)6(7(11)12)10-4-5-14-8(10)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
NRLJWJORFRZMIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-903615
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-903615